Key Documents
GF73041498
Nickel/Chromium
rod, 20.0 mm diameter, Ni80%/Cr20%, length 500 mm
別名:
NI057961
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
11101711
NACRES:
NA.23
形状
rod
メーカー/製品名
Goodfellow 730-414-98
L
500 mm
直径
20.0 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)