Merck
GF71705842
アルミナ
tube, outside diameter 15 mm, length 100 mm, wall thickness 2.5 mm
別名:
AL607290
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
11181511
NACRES:
NA.23
形状
tubes
メーカー/製品名
Goodfellow 717-058-42
L
100 mm
外径
15 mm
壁厚
2.5 mm