フォーム
film
メーカー/製品名
Goodfellow 707-500-32
サイズ
300 × 300 mm
厚さ
0.5 mm
色
natural
関連するカテゴリー
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
GF70750032-2EA | 4061825078335 |
GF70750032-1EA | 4061825078328 |
GF70750032-5EA | 4061825078342 |