安全性情報
GF69312427
テルル
powder, 75 max. part. size (micron), weight 100 g, purity 99.5%
別名:
TE006010
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12141913
NACRES:
NA.23
アッセイ
99.5%
形状
powder
メーカー/製品名
Goodfellow 693-124-27
重量
100 g
部分最大サイズ
75 (micron)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 4 - Lact. - Repr. 1B - Skin Sens. 1B
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
GF69312427-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)