Merck
GF68854764
Polyethylene - Low Density
(LDPE), film, thickness 0.025 mm, L 0.5 m, coil width 600 mm
別名:
ET311126
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352100
NACRES:
NA.23
フォーム
film
メーカー/製品名
Goodfellow 688-547-64
L
0.5 m
コイル幅
600 mm
厚さ
0.025 mm
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)