Merck
GF21401020
Polyethylene - Low Density
(LDPE), film, thickness 0.025 mm, L 10 m, coil width 600 mm
別名:
ET311126
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352100
NACRES:
NA.23
形状
film
メーカー/製品名
Goodfellow 214-010-20
L
10 m
コイル幅
600 mm
厚さ
0.025 mm
関連するカテゴリー
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3