フォーム
sheet
メーカー/製品名
Goodfellow 682-255-19
サイズ
300 × 450 mm
厚さ
1 mm
色
gray
関連するカテゴリー
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
保管分類コード
10 - Combustible liquids
最新バージョンのいずれかを選択してください:
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
GF68225519-1EA | 4061825077901 |
GF68225519-2EA | 4061825077918 |