フォーム
tubes
メーカー/製品名
Goodfellow 024-646-91
L
1000 mm
壁厚
0.1 mm
関連するカテゴリー
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
GF02464691-5EA:
GF02464691-2EA:
GF02464691-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
GF02464691-1EA | 4061825061641 |
GF02464691-2EA | 4061825061658 |
GF02464691-5EA | 4061825061665 |