Merck
GF65970816
powder, 45 max. part. size (micron), weight 50 g, purity 99.99%
別名:
AG006023
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Ag
CAS番号:
分子量:
107.87
MDL番号:
UNSPSCコード:
12141740
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ
99.99%
形状
powder
メーカー/製品名
Goodfellow 659-708-16
抵抗性
1.59 μΩ-cm, 20°C
重量
50 g
部分最大サイズ
45 (micron)
bp
2212 °C (lit.)
mp
960 °C (lit.)
密度
10.49 g/cm3 (lit.)
SMILES記法
[Ag]
InChI
1S/Ag
InChI Key
BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
ピクトグラム
Environment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
GF65970816-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)