Merck
GF65906488
Vanadium nitride
powder, 150 max. part. size (micron), weight 50 g, purity 99%
別名:
V 536010
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352103
NACRES:
NA.23
アッセイ
99%
フォーム
powder
メーカー/製品名
Goodfellow 659-064-88
重量
50 g
部分最大サイズ
150 (micron)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)