Merck
GF65297111
Boron carbide-hot-pressed
sheet, thickness 2.0 mm, size 50 × 50 mm
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.23
形状
sheet
メーカー/製品名
Goodfellow 652-971-11
サイズ
50 × 50 mm
厚さ
2.0 mm