Merck
GF62139876
Boron carbide-hot-pressed
sheet, thickness 4.0 mm, size 50 × 50 mm
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.23
形状
sheet
メーカー/製品名
Goodfellow 621-398-76
サイズ
50 × 50 mm
厚さ
4.0 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg