Merck
GF62755522
Stainless steel - AISI 416
rod, Fe/Cr13%/Mn 1%/Si 0.5%, 31.5 mm diameter, length 100 mm, temper annealed
別名:
FF157960
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
11171600
NACRES:
NA.23
フォーム
rod
メーカー/製品名
Goodfellow 627-555-22
L
100 mm
直径
31.5 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)