フォーム
rod
メーカー/製品名
Goodfellow 690-329-76
L ×直径
100 mm × 6.35 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Goodfellow製品
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
法的情報
INCONELは、Special Metals Corporationの商標として登録されています。
Inconel is a registered trademark of Special Metals Corporation
最新バージョンのいずれかを選択してください:
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
GF69032976-2EA | 4061829955960 |
GF69032976-5EA | 4061831006346 |
GF69032976-10EA | 4061829934163 |
GF69032976-1EA | 4061825442006 |