Merck
GF61122608
Silicon carbide - reaction bonded
sheet, thickness 6.0 mm, size 50 × 50 mm, condition ground
別名:
SI643300
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
11101521
NACRES:
NA.23
フォーム
sheet
メーカー/製品名
Goodfellow 611-226-08
サイズ
50 × 50 mm
厚さ
6.0 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)