Key Documents
GF58275883
Palladium-silver alloy, Pd77Ag23
foil, 50 x 50mm, 0.125mm thickness, as rolled
別名:
PD270250
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
11101711
NACRES:
NA.23
形状
foil (temper - as rolled)
メーカー/製品名
Goodfellow 582-758-83
サイズ×厚み
50 mm × 50 mm × 0.125 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Goodfellow製品
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)