Key Documents
GF57602673
Copper/Beryllium
rod, Cu 98%/Be 2%, 20 mm diameter, length 50 mm, temper hard
別名:
CU077950
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
31152304
NACRES:
NA.23
形状
rod
メーカー/製品名
Goodfellow 576-026-73
L
50 mm
直径
20 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)