フォーム
sheet
メーカー/製品名
Goodfellow 572-667-36
サイズ
600 × 600 mm
厚さ
0.6 mm
関連するカテゴリー
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
最新バージョンのいずれかを選択してください:
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
GF57266736-1EA | 4061825076836 |
GF57266736-2EA | 4061825076843 |