フォーム
foil (annealed)
メーカー/製品名
Goodfellow 569-249-49
サイズ×厚み
50 mm × 50 mm × 0.1 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Goodfellow製品
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
法的情報
INCONELは、Special Metals Corporationの商標として登録されています。
Inconel is a registered trademark of Special Metals Corporation
最新バージョンのいずれかを選択してください:
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
GF56924949-20EA | 4061829974367 |
GF56924949-2EA | 4061829954161 |
GF56924949-10EA | 4061829923853 |
GF56924949-1EA | 4061825465906 |
GF56924949-5EA | 4061829997632 |