安全性情報
GF56405246
Polyethylene Terephthalate
(polyester, PET, PETP), mesh, nominal aperture 21ám, size 250 × 250 mm, monofil diameter 41ám
別名:
ES308704
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352100
NACRES:
NA.23
フォーム
mesh
メーカー/製品名
Goodfellow 564-052-46
サイズ
250 × 250 mm
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
GF56405246-2EA:
GF56405246-10EA:
GF56405246-1EA:
GF56405246-5EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)