Merck
BR81265
BRAND® spare key for automatic burettes Pellet pattern
PTFE key
別名:
ビュレット
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121808
NACRES:
NB.43
物質
PTFE key
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
BRAND 81265
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
The BRAND® spare key for automatic burettes features a pellet pattern design and is made from durable PTFE, ensuring chemical resistance and longevity. This spare key is equipped with a retention device, providing secure attachment and preventing accidental loss during use. It is specifically designed to enhance the functionality of automatic burettes, allowing for smooth and precise liquid dispensing.
法的情報
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
BR81265-1EA4061831861143