フォーム
foil (disc)
メーカー/製品名
Goodfellow 539-683-93
直径×厚み
4 mm × 0.006 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Goodfellow製品
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
GF53968393-50EA | 4061831026276 |
GF53968393-10EA | 4061829931865 |
GF53968393-20EA | 4061829984922 |