Merck
GF51215644
タングステン
powder, max. particle size 25 micron, weight 100 g, purity 99.9%
別名:
W
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
W
CAS番号:
分子量:
183.84
MDL番号:
UNSPSCコード:
12141747
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ
99.9%
形状
powder
メーカー/製品名
Goodfellow 512-156-44
抵抗性
4.9 μΩ-cm, 20°C
重量
100 g
部分最大サイズ
25 μm
bp
5660 °C (lit.)
mp
3410 °C (lit.)
密度
19.3 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[W]
InChI
1S/W
InChI Key
WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Self-heat. 2
保管分類コード
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 3