Key Documents
GF48944043
Titanium/Aluminum/Vanadium
foil, Ti 90%/Al 6%/V 4%, thickness 0.05 mm, length 0.2 m, coil width 120 mm
別名:
TI010251
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352311
NACRES:
NA.23
形状
foil
メーカー/製品名
Goodfellow 489-440-43
L
0.2 m
コイル幅
120 mm
厚さ
0.05 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)