Key Documents
GF48383286
Nickel/Chromium
foil, Ni 80%/Cr 20%, thickness 0.10 mm, length 1 m, coil width 25.4 mm
別名:
NI050237
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
11101711
NACRES:
NA.23
形状
foil
メーカー/製品名
Goodfellow 483-832-86
L
1 m
コイル幅
25.4 mm
厚さ
0.10 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)