Merck
GF47837065
ホウ素
powder, max. particle size 45 micron, weight 20 g, purity 98.%
別名:
B 006012
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
B
CAS番号:
分子量:
10.81
MDL番号:
UNSPSCコード:
12141907
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ
98%
フォーム
powder
メーカー/製品名
Goodfellow 478-370-65
抵抗性
1.5E12 μΩ-cm, 20 °C
重量
20 g
部分最大サイズ
45 μm
密度
2.34 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[B]
InChI
1S/B
InChI Key
ZOXJGFHDIHLPTG-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
GF47837065-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Mohamed Sherif El-Eskandarany et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 25(15) (2020-07-29)
Metallic glasses, with their short-range order structure, exhibit unique characteristics that do not exist in the corresponding crystalline alloys with the same compositions. These unusual properties are attributed to the absence of translational periodicity, grain boundaries, and compositional homogeneity. Cobalt