Merck
GF47541753
Polyethylene - High Density
(HDPE), tube, outside diameter 63mm, L 500 mm, wall thickness 3 mm
別名:
ET327630
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352100
NACRES:
NA.23
フォーム
tubes
メーカー/製品名
Goodfellow 475-417-53
L
500 mm
壁厚
3 mm
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)