About This Item
実験式(ヒル表記法):
Cu
CAS番号:
分子量:
63.55
MDL番号:
UNSPSCコード:
12141711
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
おすすめの製品
アッセイ
99.9%
フォーム
foil
メーカー/製品名
Goodfellow 442-041-27
抵抗性
1.673 μΩ-cm, 20°C
サイズ
300 × 300 mm
厚さ
1.0 mm
bp
2567 °C (lit.)
mp
1083.4 °C (lit.)
密度
8.94 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[Cu]
InChI
1S/Cu
InChI Key
RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
GF44204127-1EA:
GF44204127-10EA:
GF44204127-2EA:
GF44204127-5EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
GF44204127-10EA | 4061821034816 |
GF44204127-5EA | 4061821034847 |
GF44204127-1EA | 4061821034823 |
GF44204127-2EA | 4061821034830 |