安全性情報
GF43962936
Quartz - fused
powder, max. particle size 45 micron, weight 100 g
別名:
SI616010
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
11101503
NACRES:
NA.23
フォーム
powder
メーカー/製品名
Goodfellow 439-629-36
重量
100 g
部分最大サイズ
45 μm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Jan Code
GF43962936-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)