フォーム
film
メーカー/製品名
Goodfellow 424-896-92
サイズ
100 × 100 mm
厚さ
0.025 mm
関連するカテゴリー
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
GF42489692-10EA | 4061825094700 |
GF42489692-2EA | 4061825003344 |
GF42489692-1EA | 4061825003320 |
GF42489692-20EA | 4061825003337 |
GF42489692-5EA | 4061825003351 |