Merck
GF42214137
Hastelloy® C276 -耐熱合金、Ni57Mo17Cr16FeWMn
rod, 200mm x 12.7mm diameter
別名:
NI147930
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
11101712
NACRES:
NA.23
フォーム
rod
メーカー/製品名
Goodfellow 422-141-37
L ×直径
200 mm × 12.7 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Goodfellow製品
法的情報
Hastelloyは、Haynes International, Incの商標として登録されています。
Hastelloy is a registered trademark of Haynes International, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)