Key Documents
GF41532410
Platinum-iridium alloy, Pt80Ir20
foil, 25 x 25mm, 0.025mm thickness, light tight (lt)
別名:
PT040240
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
11101711
NACRES:
NA.23
形状
foil (light tight (lt))
メーカー/製品名
Goodfellow 415-324-10
サイズ×厚み
25 mm × 25 mm × 0.025 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Goodfellow製品
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)