Merck
GF37962737
Constantan- resistance alloy
foil, Cu 55%/Ni 45%, thickness 0.005 mm, length 1 m, temper as rolled
別名:
CU040200
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
11101711
NACRES:
NA.23
フォーム
foil
メーカー/製品名
Goodfellow 379-627-37
L
1 m
厚さ
0.005 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)