Merck
GF93235114
Monel®合金400、Ni65Cu33Fe2
rod, 50mm x 40mm diameter, annealed
別名:
NI117960
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
11101712
NACRES:
NA.23
フォーム
rod
メーカー/製品名
Goodfellow 932-351-14
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Goodfellow製品
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
法的情報
Monelは、Special Metals Corporationの商標として登録されています。
Monel is a registered trademark of Huntington Alloys Corp.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)