フォーム
tubes
メーカー/製品名
Goodfellow 370-172-66
L ×壁厚
200 mm × 0.325 mm
外径 × 内径
2.95 mm × 2.3 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Goodfellow製品
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
GF37017266-10EA | 4061829921903 |
GF37017266-1EA | 4061825462219 |
GF37017266-20EA | 4061829972165 |
GF37017266-2EA | 4061829951559 |
GF37017266-5EA | 4061829996710 |