安全性情報
GF36202193
Platinum/Iridium
wire, Pt 90%/Ir10%, 0.25 mm diameter, length 0.1 m, temper annealed
別名:
PT025141
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
11101711
NACRES:
NA.23
形状
wire
メーカー/製品名
Goodfellow 362-021-93
L
0.1 m
直径
0.25 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
GF36202193-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)