Merck
GF34941438
ニッケル-クロム合金、Ni80Cr20
200mm rod, 3.0mm diameter
別名:
NI057910
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
11101711
NACRES:
NA.23
形状
rod
メーカー/製品名
Goodfellow 349-414-38
L ×直径
200 mm × 3.0 mm