Merck
GF45829895
ニッケル-クロム合金、Ni80Cr20
1m wire, 0.01mm diameter, as drawn
別名:
NI055100
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352300
NACRES:
NA.23
形状
wire
メーカー/製品名
Goodfellow 458-298-95
L ×直径
1 m × 0.01 mm