安全性情報
GF34540309
Chromium carbide
powder, max. particle size 45 micron, weight 500 g, purity 99%
別名:
CR516010
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352103
NACRES:
NA.23
アッセイ
99%
フォーム
powder
メーカー/製品名
Goodfellow 345-403-09
重量
500 g
部分最大サイズ
45 μm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
GF34540309-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)