Merck
GF33689469
窒化ホウ素
sheet, thickness 0.5 mm, 30 mm diameter, condition hot-pressed
別名:
B 603151
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352103
NACRES:
NA.23
フォーム
sheet
メーカー/製品名
Goodfellow 336-894-69
直径
30 mm
30 mm
厚さ
0.5 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
GF33689469-1EA4061821157423
GF33689469-2EA4061821157430