Merck
GF26570101
窒化ホウ素
sheet, thickness 0.20 mm, size 5 × 5 mm, condition hot-pressed
別名:
B 603110
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352103
NACRES:
NA.23
フォーム
sheet
メーカー/製品名
Goodfellow 265-701-01
サイズ
5 × 5 mm
厚さ
0.20 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)