安全性情報
GF31623005
Nitinol
wire, Ni55%/Ti 45%, 0.125 mm diameter, length 5 m, condition shape-memory alloy
別名:
NI205041
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
11101711
NACRES:
NA.23
フォーム
wire
メーカー/製品名
Goodfellow 316-230-05
L
5 m
直径
0.125 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
GF31623005-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)