フォーム
rod
メーカー/製品名
Goodfellow 303-299-95
L ×直径
100 mm × 20 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Goodfellow製品
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
法的情報
INCONELは、Special Metals Corporationの商標として登録されています。
Inconel is a registered trademark of Special Metals Corporation
最新バージョンのいずれかを選択してください:
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
GF30329995-5EA | 4061831013856 |
GF30329995-1EA | 4061825457956 |
GF30329995-2EA | 4061829963729 |