安全性情報
GF29069556
Stainless steel - AISI 304l
foil, Fe/Cr18%/Ni 10%, thickness 0.15 mm, length 0.5 m, coil width 12 mm
別名:
FA140231
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
11171600
NACRES:
NA.23
フォーム
foil
メーカー/製品名
Goodfellow 290-695-56
L
0.5 m
コイル幅
12 mm
厚さ
0.15 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
GF29069556-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)