Merck
GF28887351
Stainless steel - AISI 321
tube, Fe/Cr18%/Ni 9%/Ti, outside diameter 10.0 mm, length 100 mm, wall thickness 2.0 mm
別名:
FE217600
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
11171600
NACRES:
NA.23
フォーム
tubes
メーカー/製品名
Goodfellow 288-873-51
L
100 mm
外径
10.0 mm
壁厚
2.0 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)