Key Documents
GF27655140
アルミナ
sheet, thickness 1.0 mm, size 25 × 25 mm, purity 97.5%
別名:
AL603100
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
11181511
NACRES:
NA.23
アッセイ
97.5%
形状
sheet
メーカー/製品名
Goodfellow 276-551-40
サイズ
25 × 25 mm
厚さ
1.0 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)