安全性情報
GF26610061
Polyphthalamide
35% Glass Fiber Filled, granule, 3 mm nominal granule size, weight 100 g, natural
別名:
PH356300
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352100
NACRES:
NA.23
製品名
Polyphthalamide 35% Glass Fiber Filled, (PPA), granule, 3 mm nominal granule size, weight 100 g, natural
フォーム
granular
メーカー/製品名
Goodfellow 266-100-61
重量
100 g
natural
公称顆粒サイズ
3 mm
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 1B Inhalation
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
GF26610061-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)