安全性情報
GF25053869
Polyethylene Terephthalate
(polyester, PET, PETP), film, thickness 0.0025 mm, L 5 m, coil width 315 mm
別名:
ES301025
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352100
NACRES:
NA.23
形状
film
メーカー/製品名
Goodfellow 250-538-69
L
5 m
コイル幅
315 mm
厚さ
0.0025 mm
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
GF25053869-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)