Key Documents
GF25043420
白金-イリジウム合金、Pt90Ir10
2m insulated wire, 0.025mm conductor diameter, 0.005mm insulation thickness, ptfe (polytetrafluoroethylene) insulation, 99.999%
別名:
PT025825
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
11101711
NACRES:
NA.23
詳細
ptfe (polytetrafluoroethylene) insulation
アッセイ
99.999%
形状
wire (insulated)
メーカー/製品名
Goodfellow 250-434-20
L
2 m
コンダクタ直径
0.025 mm
絶縁体厚
0.005 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Goodfellow製品
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)