Key Documents
GF22972158
Silicon nitride - reaction bonded
rod, 2.0 mm diameter, length 100 mm
別名:
SI637920
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352103
NACRES:
NA.23
形状
rod
メーカー/製品名
Goodfellow 229-721-58
L
100 mm
直径
2.0 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)